Learn More
Tetrahidrato de tartrato de sodio de potasio, + 99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10721861 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
25 KG
5 KG
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10721861 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10462011 500 g Frasco de plástico 500 GR
10638343 5 kg Tambor de plástico 5 KG
15109233 25 kg Tambor de fibra 25 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10721861 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 202860010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    84.65€ / 1 Kg
    Ahorro 16.35€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6381-59-5 | C4H4KNaO6·4H2O | 282.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6381-59-5
Número MDL MFCD00150989
Clave InChI VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
Nombre IUPAC potasio;sodio;2,3-dihidroxibutanodioato;tetrahidrato
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium sodium tartrate tetrahydrate
Información de descomposición >100°C
Color Blanco
pH 5.5 to 8.5 (5% soln. at 20°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C4H12KNaO10
Fórmula lineal KO2CCH(OH)CH(OH)CO2Na·4H2O
Cantidad 1 kg
Beilstein 03, 525
Índice Merck 15, 7790
Condición de rotación específica + 22.10 (20.00°C c=10,water)
Peso molecular (g/mol) 282.218
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.22
Porcentaje de pureza 99 to 102%
Grado Análisis
Forma física Crystals