Learn More
Tartrato de potasio y sodio tetrahidratado, 99,0-102,0 %, (grado reactivo ACS), MP Biomedicals
Tienda MP Biomedicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Sodium Tartrate Tetrahydrate |
| Cantidad | 3 kg |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.0-102.0% |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.22 |
| Grado | Reactivo ACS |