Learn More
Tartrato de potasio y sodio tetrahidratado, 99,0-102,0 %, (grado reactivo ACS), MP Biomedicals
Código de producto. 11427852 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
3 kg
Tamaño de la unidad:
3 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11427852 100 g -
11437852 500 g 500 g
11447852 3 kg 3 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11427852 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215256380
CAS 6381-59-5
Fórmula molecular C4H12KNaO10
Peso molecular (g/mol) 282.218
Clave InChI VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
Nombre IUPAC potasio;sodio;2,3-dihidroxibutanodioato;tetrahidrato
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Sodium Tartrate Tetrahydrate
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0-102.0%
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.22
Grado Reactivo ACS