Learn More
Tetrahidrato de tartrato de sodio potásico, grado ACS Reactivo, Ricca Chemical
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Sodium Tartrate |
| Nombre de nota | Tetrahidrato |
| CAS | 6381-59-5 |
| % mín. CAS | 98.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Forma física | Cristales finos o polvos cristalinos |
| Cantidad | 500 g |
| Envase | Botella blanca de poliuretano de boca ancha |
| Fórmula molecular | C4H12KNaO10 |
| Sinónimo | potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j |
| Mostrar más |