Learn More
Tartrato sódico de potasio, 4-hidrato, cristal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15508114 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15508114 1 kg Frasco de polietileno 1 Kg
1 options
Código de producto. 15508114 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 326219
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 6381-59-5
Fórmula molecular C4H12KNaO10
Peso molecular (g/mol) 282.218
Clave InChI VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
Nombre IUPAC potasio;sodio;2,3-dihidroxibutanodioato;tetrahidrato
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Sodium Tartrate
Nombre de nota 4-Hydrate
Forma física Crystals
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.22
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.79kg