Learn More
L-tartrato de sodio y potasio tetrahidrato, ACS, 99,0-102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474980
Ansicht ändern
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Packungsgröße
11474980 2.5 kg 2.50 Kg
11357548 100 g 100 g
11347548 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11474980 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 033241.A4
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 6381-59-5 | C4H12KNaO10 | 282.218 g/mol
Potassium sodium L-tartrate tetrahydrate is used in the process of silvering mirrors. It is an active ingredient in Fehiling’s solution and Nylander’s test involved in the determination of reducing sugars. It is utilized to break up emulsion in organic synthesis as well as a common precipitant in protein crystallography. As a Biuret reagent, it is used to measure the protein concentration. Furthermore, it is used as a laxative and is also used in food industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6381-59-5
Fórmula molecular C4H12KNaO10
Peso molecular (g/mol) 282.218
Número MDL MFCD00150989
Clave InChI VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
Nombre IUPAC potasio;sodio;2,3-dihidroxibutanodioato;tetrahidrato
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Potassium sodium L-tartrate tetrahydrate
Punto de fusión 70°C to 80°C
Nombre de nota Loses water of crystallization at 140° unstable above 225°
Color Incolora
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 2.5 kg
Olor Odorless
Aspecto Colorless crystalline
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0-102.0%
Densidad 1.77
Beilstein 6113568
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.23 (210.29 Anhydrous)
Grado ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.