Learn More
Tetrahidrato de L-tartrato de sodio potásico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499442
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499442 250 g 250 g
11489442 1000 g 1000 g
11409452 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499442 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10163.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.70€
    40.65€ / 250 g
    Ahorro 6.05€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6381-59-5 | C4H12KNaO10 | 282.218 g/mol
Baking powder, medicine (cathartic), component of Fehling's solution, silvering mirrors.Potassium sodium L-tartrate tetrahydrate is used in the process of silvering mirrors. It is active ingredient in the Fehiling’s solution and Nylander’s test involved in the determination of reducing sugars. It is utilized to break up emulsion in organic synthesis as well as a common precipitant in protein crystallography. As a Biuret reagent, it is used to measure the protein concentration. Furthermore, it is used as laxative and is also used in food industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrahidrato de L-tartrato de sodio potásico se utiliza en el polvo para hornear, en medicina (catártica), como componente de la solución de Fehling, en el plateado de espejos y en el proceso propio proceso de plateado. Es un ingrediente activo en la solución de Fehiling y en la prueba de Nilander que interviene en la determinación de azúcares reductores. También se usa para romper emulsiones en síntesis orgánica y como un precipitado común en la cristalografía de proteínas. Como reactivo de Biuret, se utiliza para medir la concentración de proteínas. Además, sirve de laxante y se emplea en el sector de la alimentación.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en alcohol.
Notas
Pierde agua de cristalización a 140 °. Inestable por encima de los 225 °. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6381-59-5
Fórmula molecular C4H12KNaO10
Peso molecular (g/mol) 282.218
Número MDL MFCD00150989
Clave InChI VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
PubChem CID 2724148
Nombre IUPAC potasio;sodio;2,3-dihidroxibutanodioato;tetrahidrato
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium sodium L-tartrate tetrahydrate
Punto de fusión 70°C to 80°C
Densidad 1.77
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 250 g
Beilstein 6113568
Índice Merck 14,7670
Información de solubilidad Soluble in water; Insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.23 (210.29 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99%