Learn More
Cianuro de plata de potasio, 99,9 % (base metálica), Ag 54,2 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11346449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11346449 25 g 25 g
11336449 100 g 100 g
11356449 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11346449 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012551.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Chapado en plata
Silver platingPotassium silver cyanide is used in silver plating and in the manufacturing of antiseptics. It is a versatile bridging ligand and finds use for multidimensional polymer construction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 506-61-6
Número MDL MFCD00036297
Sinónimo Potassium dicyanoargentate; Silver(I) potassium cyanide
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium silver cyanide
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal KAg(CN)2
Número UN UN1588
Índice Merck 14,7669
Información de solubilidad Soluble in waterSoluble in water; Insoluble in acids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.01
Porcentaje de pureza 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ag 54.2%
Sensibilidad Light sensitive
Densidad 2.36 g/mL