Learn More
Silicato de potasio, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11400850
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11400850 100 g 100 g
11410850 500 g 500 g
11420850 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11400850 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044493.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 1312-76-1 | K2O3Si | 154.28 g/mol
Potassium silicate is used in binders, carbon electrodes, lead pencils, protective coatings, insoluble pigments, phosphors on television tubes and detergent additives. It acts as a catalyst to make glass, ceramics, welding rods, adhesives, cements, gels, paints, pulp and paper production. Further, it is used in horticulture as a soluble source of potassium and silicon. It acts as a corrosion inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1312-76-1
Fórmula molecular K2O3Si
Peso molecular (g/mol) 154.28
Número MDL MFCD00145152
Clave InChI NNHHDJVEYQHLHG-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC dipotassium oxosilanebis(olate)
SMILES [K+].[K+].[O-][Si]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium silicate
Color Blanco
Forma física Polvo, malla -48
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Olor Odorless
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium silicate, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium silicate