Learn More
Selenocianato de potasio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Potassium selenocyanate |
| Punto de fusión | 152.0°C to 158.0°C |
| Color | De naranja a rojo |
| Forma física | Sólido cristalino, polvo, cristales y/o trozos |
| Cantidad | 10 g |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5 % min. (Argentometry) |
| Fórmula lineal | KSeCN |
| Fieser | 06,487; 08,417; 13,186; 08,417; 15,274 |
| Show More |
Safety and Handling
- Potassium selenocyanate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.