Learn More
Pirosulfato de potasio, puro, Thermo Scientific™
Código de producto. 17545595 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17545595 500 g 500 g
17535595 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17545595 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 472465000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.80€
    60.80€ / 500 g
    Ahorro 4.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
CAS 7790-62-7
Fórmula molecular K2O7S2
Peso molecular (g/mol) 254.31
Número MDL 00011385
Clave InChI KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC sulfonato de dipotasio (sulfonatooxi)
SMILES [K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)OS([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Disulfato de potasio
Punto de fusión 325°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino adherente
Cantidad 500 g
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal K2S2O7
Índice Merck 13-7749
Información de solubilidad May decompose in water
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium pyrosulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Potassium pyrosulfate