Learn More
Pirosulfato de potasio, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10306150 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10306150 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
1 options
Código de producto. 10306150 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/6720/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 325°C
CAS 7790-62-7
Color Blanco
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Fórmula molecular K2O7S2
Número MDL 11385
Sinónimo potassium pyrosulfate, dipotassium disulfate, potassium disulfate, unii-avj6zst7l6, avj6zst7l6, disulfuric acid dipotassium salt, dipotassium sulfonato sulfate, dipotassium disulphate, dipotassium pyrosulfate, kaliumpyrosulfat
Clave InChI KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]S(=O)(=O)OS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Nombre IUPAC dipotasio; sulfato de sulfonato
Peso molecular (g/mol) 254.31
PubChem CID 62681
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.31g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium pyrosulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.