Learn More
Pirosulfato de potasio, 98 + %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11914251 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11914251 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
10022640 500 g Frasco de plástico 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11914251 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 207910025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    342.00€
    321.00€ / 2.5 Kg
    Ahorro 21.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CAS: 7790-62-7 | K2O7S2 | 254.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-62-7
Fórmula molecular K2O7S2
Peso molecular (g/mol) 254.31
Clave InChI KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium pyrosulfate, dipotassium disulfate, potassium disulfate, unii-avj6zst7l6, avj6zst7l6, disulfuric acid dipotassium salt, dipotassium sulfonato sulfate, dipotassium disulphate, dipotassium pyrosulfate, kaliumpyrosulfat
PubChem CID 62681
Nombre IUPAC dipotasio; sulfato de sulfonato
SMILES [O-]S(=O)(=O)OS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium pyrosulfate
Punto de fusión 325.0°C
Color Blanco
Forma física Fine Crystalline Powder
Cantidad 2.5 kg
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 2.51
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Densidad 2.5100g/mL
Fórmula lineal K2S2O7
Índice Merck 15,7784
Información de solubilidad Solubility in water: may decompose
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.31
Porcentaje de pureza 98%
Grado Analítica
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium pyrosulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.