Learn More
Pirosulfato de potasio, 98 + %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10022640 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
2.50 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10022640 500 g Frasco de plástico 500 GR
11914251 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10022640 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 207915000
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CAS: 7790-62-7 | K2O7S2 | 254.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-62-7
Fórmula molecular K2O7S2
Peso molecular (g/mol) 254.31
Clave InChI KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo potassium pyrosulfate, dipotassium disulfate, potassium disulfate, unii-avj6zst7l6, avj6zst7l6, disulfuric acid dipotassium salt, dipotassium sulfonato sulfate, dipotassium disulphate, dipotassium pyrosulfate, kaliumpyrosulfat
PubChem CID 62681
Nombre IUPAC dipotasio; sulfato de sulfonato
SMILES [O-]S(=O)(=O)OS(=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium pyrosulfate
Punto de fusión 325.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal K2S2O7
Índice Merck 15,7784
Información de solubilidad Solubility in water: may decompose
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.31
Porcentaje de pureza 98%
Grado Analítica
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 2.51
Densidad 2.5100g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium pyrosulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.