Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Pyrophosphate |
| CAS | 7320-34-5 |
| Forma física | Powder |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula molecular | K4O7P2 |
| Número MDL | MFCD00011393 |
| Sinónimo | potassium pyrophosphate, potassium diphosphate, tkpp, tetrapotassium diphosphate, tetrapotassium pyrophosphate, diphosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium diphosphorate, unii-b9w4019h5g, pyrophosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium phosphonato phosphate |
| Clave InChI | RYCLIXPGLDDLTM-UHFFFAOYSA-J |
| SMILES | [K+].[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O |
| Nombre IUPAC | (fosfonatooxi)fosfonato de tetrapotasio |
| Mostrar más |