Learn More
Pirofosfato de potasio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Potassium pyrophosphate is mainly used as an emulsifier, quality improver and metal ion chelating agent. It can be found in herbicidal compositions as a spray adjuvant. It is also used as an anionic dispersant in water-based (latex) paints.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | (decomposition) |
| Nombre del producto químico o material | Potassium pyrophosphate |
| Punto de fusión | 1090°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 1 kg |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Densidad | 2.33 g/mL |
| Índice Merck | 14,7663 |
| Información de solubilidad | Soluble in water |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Potassium pyrophosphate, anhydrous
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Tetrapotassium pyrophosphate