Learn More
Propionato de potasio, TRC
Código de producto. 30412699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30412699 50 g -
30427274 5 g 5 g
30418934 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30412699 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP69529350G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 327-62-8
Fórmula molecular C3H5KO2
Peso molecular (g/mol) 112.17
Sinónimo Propanoic acid, potassium salt (9CI), Propionic acid, potassium salt (8CI), Potassium propanoate, Potassium propionate
Nombre IUPAC potasio; Propanoate
SMILES [K+].CCC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium propionate
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6O2.K/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.9927