Learn More
Solución estándar de plasma de potasio, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. 11381439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11381439 50 mL 50 ml
11391439 100 mL 100 ml
11450370 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 11381439 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 013866.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7757-79-1 | KNO3 | 101.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7757-79-1 , 7732-18-5
Fórmula molecular KNO3
Peso molecular (g/mol) 101.10
Número MDL MFCD00011409
Clave InChI FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Potassium
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre IUPAC potasio;nitrato
Cantidad 50 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido nítrico:5,0 %; nitrato de potasio:0,26%; agua:94,74%