Learn More
Ftalimida de potasio, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11459033
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459033 2500 g 2500 g
11439033 100 g 100 g
11449033 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459033 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11134.0E
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1074-82-4 | C8H4KNO2 | 185.22 g/mol
Potassium phthalimide is used as an intermediate in the synthesis of N-alkylated phthalimides, which is involved in the preparation of primary amines (Gabriel synthesis) by the hydrolysis reaction. It is also used as an intermediate for synthetic indigo, pigments, dyes and pharmaceuticals. Further, it is employed as an organocatalyst for the cyanosilylation of various carbonyl compounds under extremely mild conditions. In addition to this, it serves as a reagent for the transformation of allyl- and alkyl halides into protected primary amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La ftalimida potásica se utiliza como intermediario en la síntesis de ftalimidas N-alquiladas, que está implicada en la preparación de aminas primarias (síntesis Gabriel) por la reacción de hidrólisis. También se utiliza como intermediario para el índigo sintético, pigmentos, tintes y productos farmacéuticos. Además, se emplea como organocatalizador para la cianosilación de varios compuestos carbonilo en condiciones extremadamente suaves. Además de esto, sirve como un reactivo para la transformación de haluros de alilo y alquilo en aminas primarias protegidas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Nota
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1074-82-4
Fórmula molecular C8H4KNO2
Peso molecular (g/mol) 185.22
Número MDL MFCD00005887
Clave InChI FYRHIOVKTDQVFC-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium phthalimide, potassium 1,3-dioxoisoindolin-2-ide, n-potassiophthalimide, phthalimide potassium salt, n-potassium phthalimide, unii-x6kka27dil, phthalimide, potassium salt, potassium phthalamide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, potassium salt, x6kka27dil
PubChem CID 3356745
Nombre IUPAC potasio; isoindol-2-ida-1,3-diona
SMILES [K+].O=C1[N-]C(=O)C2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium phthalimide
Punto de fusión >300°C
Densidad 1.63
Cantidad 2500 g
Beilstein 3598719
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.23
Porcentaje de pureza ≥98%