Learn More
Monobásico de ftalato de potasio, ≥99,5% (T), para HPLC, Solstice
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 378 °C |
| Nombre del producto químico o material | Potassium phthalate monobasic |
| Punto de fusión | 295 °C a 300 °C |
| Color | Incolora |
| pH | 3.5 a 5 |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 50 g |
| Pérdida por secado | máx. 0,5% (105 °C) |
| Olor | Inodoro |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Mostrar más |