Learn More
Fosfato de potasio (tribásico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Phosphate (Tribasic) |
| CAS | 7778-53-2 |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula molecular | K3O4P |
| Sinónimo | Phosphoric Acid Tripotassium Salt, Potassium Orthophosphate, Potassium Tribasic Phosphate, SA 811, Tripotassium Orthophosphate, Tripotassium Phosphate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/3K.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3 |
| SMILES | [K+].[K+].[K+].[O-]P(=O)([O-])[O-] |
| Nombre IUPAC | tripotasio; fosfato |
| Peso molecular (g/mol) | 212.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.8445 |