Learn More
Fosfato de potasio, tribásico, n-hidrato, polvo, reactivo BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 15598104 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15598104 500 g Frasco de polietileno 500 g
1 options
Código de producto. 15598104 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 325901
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 7778-53-2
Fórmula molecular K3O4P
Peso molecular (g/mol) 212.265
Clave InChI LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo potassium phosphate, tripotassium phosphate, potassium phosphate tribasic, phosphoric acid, tripotassium salt, potassium orthophosphate, tripotassium orthophosphate, caswell no. 700a, potassium phosphate, tribasic, potassium phosphate k3po4, ccris 7321
PubChem CID 62657
Nombre IUPAC tripotasio; fosfato
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Phosphate
Nombre de nota Tribasic, n-Hydrate
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Grado Reactivo BAKER ANALYZED
Envase Frasco de polietileno
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetonitrile with 0.1% Formic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetonitrile, formicacid