Learn More
Fosfato de potasio tribásico monohidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10305720 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10305720 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
1 options
Código de producto. 10305720 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/6280/53
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 1340°C
CAS 27176-10-9
Color Blanco
pH 12.5 to 14
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Fórmula molecular H2K3O5P
Número MDL 150410
Sinónimo tri-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate tribasic monohydrate, potassium phosphate hydrate, potassium phosphate monohydrate, unii-4927m96tfv, tert-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate, tribasic, monohydrate, phosphoric acid, tripotassium salt, monohydrate, tripotassium phosphate, monohydrate, acmc-1chx7
Clave InChI RMNIZOOYFMNEJJ-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Nombre IUPAC tripotasio;fosfato;hidrato
Peso molecular (g/mol) 230.28
PubChem CID 22031701
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.28g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium phosphate tribasic monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.