Learn More
Fosfato de potasio tribásico, 90+ %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 17231312 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17231312 25 kg 25 Kg
17211312 1 kg 1 Kg
17221312 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17231312 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 467330250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7778-53-2 | K3O4P | 212.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-53-2
Fórmula molecular K3O4P
Peso molecular (g/mol) 212.27
Clave InChI LWIHDJKSTIGBAC-UHFFFAOYSA-K
Nombre IUPAC fosfato de tripotasio
SMILES [K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium phosphate tribasic
Punto de fusión 1340.0°C
Cantidad 25 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 90+%
Fórmula lineal K3PO4
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: 508 g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.27
Grado Pure