Learn More
Fosfato de potasio monohidrato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358708
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358708 500 g 500 g
11368708 2 kg 2 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11358708 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041586.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 27176-10-9 | H2K3O5P | 230.28 g/mol
Potassium phosphate monohydrate acts as a reagent and buffer used in molecular biology, biochemistry, and chromatography. It is utilized to study the effects of freezing and thawing of proteins sensitive to conformational changes. It is also used in the extraction of keratohyalin protein from bovine tissue. Further, it is used as a food additive, emulsifier, foaming agent and fertilizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27176-10-9
Fórmula molecular H2K3O5P
Peso molecular (g/mol) 230.28
Número MDL MFCD00150410
Clave InChI RMNIZOOYFMNEJJ-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo tri-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate tribasic monohydrate, potassium phosphate hydrate, potassium phosphate monohydrate, unii-4927m96tfv, tert-potassium phosphate monohydrate, potassium phosphate, tribasic, monohydrate, phosphoric acid, tripotassium salt, monohydrate, tripotassium phosphate, monohydrate, acmc-1chx7
PubChem CID 22031701
Nombre IUPAC tripotasio;fosfato;hidrato
SMILES O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Spécification
Nombre del producto químico o material Potassium phosphate monohydrate
Color Blanco
Forma física Gránulos
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.28 (212.27 Anhydrous)
Olor Odorless
Aspecto White granules
Densidad 2.564
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.