Learn More
Fosfato de potasio monobásico (cristales blancos), Fisher BioReagents
Código de producto. 10757214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
Dimensione della confezione:
1 KG
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Cantidad Envase Dimensione della confezione
10757214 500 g Frasco de vidrio 500 g
10458153 1 kg Frasco de polietileno 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10757214 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP362500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.90€
    30.20€ / 500 g
    Ahorro 7.70€
    20% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Aggiungi al carrello
Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Esta sal de potasio se utiliza en tampones para aplicaciones de biología molecular y cultivo celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7778-77-0
Fórmula molecular H2KO4P
Peso molecular (g/mol) 136.08
Número MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clave InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Specifica
Nombre del producto químico o material Potassium Phosphate Monobasic
Punto de fusión 253 °C
Color Blanco
pH 4,5
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.0 %
Índice Merck 15, 7780
Nombre IUPAC potasio;fosfato de dihidrógeno
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.09
Porcentaje de pureza ≥99,0%
Identificación Superar pruebas
Pérdida por secado 0,2 % máx.
Envase Frasco de vidrio
Información de descomposición >de 250 °C
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.