Learn More
Fosfato de potasio monobásico (cristales blancos), Fisher BioReagents
Código de producto. 10458153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10458153 1 kg Frasco de polietileno 1 KG
10757214 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10458153 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP3621
Solicitar formato a granel o personalizado
Esta sal de potasio se utiliza en tampones para aplicaciones de biología molecular y cultivo celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-77-0
Fórmula molecular H2KO4P
Peso molecular (g/mol) 136.08
Número MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clave InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Phosphate Monobasic
Punto de fusión 253°C
Color Blanco
pH 4.5
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.0 %
Índice Merck 15, 7780
Nombre IUPAC fosfato de dihidrógeno de potasio
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.09
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Identificación Pass Test
Pérdida por secado 0.2% max.
Envase Frasco de polietileno
Información de descomposición >250°C