Learn More
Fosfato potásico monobásico, puriss. p.a., ACS Reagent, Solstice
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium phosphate monobasic |
| Forma física | Crystalline |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula lineal | KH2PO4 |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136,09g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99,5 a 100,5% |
| Grado | ACS/Puriss. p.a. |
| Densidad | 2,338g/mL a 25 °C |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Potassium phosphate monobasic