Learn More
Fosfato de potasio, monobásico, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16564204 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16564204 50 g 50 g
16574204 250 g 250 g
16554204 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16564204 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 447370500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.25€
    52.65€ / 50 g
    Ahorro 8.60€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-77-0
Fórmula molecular H2KO4P
Peso molecular (g/mol) 136.08
Número MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clave InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Nombre IUPAC fosfato de dihidrógeno de potasio
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium phosphate, monobasic
Punto de fusión 253.0°C
Cantidad 50 g
Fórmula lineal KH2PO4
Índice Merck 15, 7780
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: 222 g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.09
Grado HPLC