Learn More
Monobásico de fosfato de potasio, reactivo ACS, Solstice
Código de producto. 15687990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
25 g
500 g
paquete de 4
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15687990 500 g 500 g
15667990 25 g 25 g
15647990 1 kg 1 Kg
15657990 2.5 kg 2.50 Kg
15697990 6 x 500 g paquete de 6
15677990 4 x 2.5 kg paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15687990 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor P0662500G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-02-2027
Añadir a la cesta
Reactivo ACS, ≥99,0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7778-77-0
Fórmula molecular H2KO4P
Peso molecular (g/mol) 136.08
Número MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clave InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
Nombre IUPAC potasio;fosfato de dihidrógeno
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium phosphate monobasic
Cantidad 500 g
Fórmula lineal KH2PO4
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 136,09g/mol
Porcentaje de pureza ≥99 %
Grado Reactivo ACS
Densidad 2,338g/mL a 25 °C