Learn More
Fosfato de potasio, monobásico, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10164880 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 KG
2.50 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10164880 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
10573181 500 g Frasco de plástico 500 GR
10679083 10 kg Tambor de plástico 10 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10164880 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 205920025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    169.00€
    142.65€ / 2.5 Kg
    Ahorro 26.35€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 7778-77-0 | H2KO4P | 136.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-77-0
Fórmula molecular H2KO4P
Peso molecular (g/mol) 136.08
Número MDL MFCD00011401 MFCD00147253
Clave InChI GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium dihydrogen phosphate, monopotassium phosphate, potassium phosphate monobasic, potassium phosphate, monobasic, potassium acid phosphate, phosphoric acid, monopotassium salt, monobasic potassium phosphate, monopotassium monophosphate, monopotassium dihydrogen phosphate, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
Nombre IUPAC fosfato de dihidrógeno de potasio
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Potassium phosphate, monobasic
Punto de fusión 253.0°C
Color Incoloro a blanco
pH 4.2 to 4.7 (1% soln. at 20°C)
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 2.5 kg
Pérdida por secado 0.4% max. (105°C)
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal KH2PO4
Índice Merck 15, 7780
Información de solubilidad Solubility in water: 222g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.09
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.