Learn More
Melford Fosfato de potasio monobásico
Descripción
El fosfato de potasio monobásico de grado ACS es un compuesto químico que tiene importancia en la investigación de las ciencias de la vida, particularmente en los campos de la biología molecular, el cultivo celular y la bioquímica.
Es un reactivo de alta pureza con certificación de grado ACS (American Chemical Society).
El fosfato de potasio monobásico de grado ACS se utiliza principalmente como componente en soluciones y tampones de laboratorio. Se utiliza comúnmente como fuente de iones potasio y como regulador de pH en diversos procedimientos experimentales. Es particularmente eficaz en aplicaciones que requieren condiciones de pH ligeramente ácido a neutro. Además, se puede utilizar en la purificación de proteínas, ensayos enzimáticos, investigación de ácidos nucleicos y otras técnicas de biología molecular y bioquímica.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Phosphate, Monobasic, ACS Grade |
| CAS | 7778-77-0 |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Fórmula molecular | KH2PO4 |