Learn More
Fosfato de potasio dibásico, (polvo cristalino blanco/uso con reactivos ACS), MP Biomedicals
Tienda MP Biomedicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Phosphate Dibasic |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 1 kg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.2 |
| Porcentaje de pureza | 99.52% |
| Grado | Reactivo ACS |