Learn More
Fosfato de potasio, dibásico, biorreactivo ultrapuro, J.T. Baker™
Código de producto. 15578204 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15578204 2.5 kg Frasco de polietileno cada uno
1 options
Código de producto. 15578204 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 401205
Reactivos de alta pureza probados para su uso en aplicaciones biotecnológicas, como la electroforesis y la cromatografía líquida
    Para aplicaciones de cromatografía líquida y biología molecular
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Phosphate
Nombre de nota Dibasic
CAS 11-4-7758
Forma física Polvo
Cantidad 2.5 kg
Fórmula molecular HK2O4P
Sinónimo dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
Clave InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Nombre IUPAC dipotasio; fosfato de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 174.17
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.18
Grado Biorreactivo ultrapuro
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 0.00kg