Learn More
Fosfato de potasio dibásico trihidratado (polvo blanco cristalino/grado reactivo) MP Biomedicals
Tienda MP Biomedicals ProductosSpecifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Potassium Phosphate Dibasic Trihydrate |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 5 kg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.2 |
| Porcentaje de pureza | 99.8% |
| Grado | Reactivo |