Learn More
Potassium Phosphate Dibasic Trihydrate, Puriss. p.a., ≥99.0% (T), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15635960 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15635960 250 g Poly bottle 250 g
1 options
Código de producto. 15635960 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 60349250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., ≥99,0% (T)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium phosphate dibasic trihydrate
CAS 16788-57-1
Color Blanco
Forma física Solid
Cantidad 250 g
Fórmula molecular H7K2O7P
Fórmula lineal K2HPO4 · 3H2O
Número MDL MFCD00149926
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
Clave InChI XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Nombre IUPAC dipotassium trihydrate hydrogen phosphate
Peso molecular (g/mol) 228.22
PubChem CID 16217523
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.22g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (T)
Envase Poly bottle