Learn More
Fosfato de potasio dibásico trihidrato, Puriss. p.a., ≥99,0% (T), Solstice
Código de producto. 16655873
Cambiar vista
Click to view available options
25 kg
Código de producto.
16655873 25 kg
1 options
Código de producto. 16655873 Proveedor Fluka N.º de proveedor 6034925KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6495.00€
    5988.44€ / 25 Kg
    Ahorro 506.56€
    7% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium phosphate dibasic trihydrate
CAS 16788-57-1
Color Blanco
% máx. CAS 1
Cantidad 25 kg
Fórmula molecular H7K2O7P
Fórmula lineal K2HPO4 · 3H2O
Sinónimo Dipotassium hydrogen phosphate trihydrate; Dipotassium phosphate; di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate
Clave InChI XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Nombre IUPAC fosfato de hidrógeno trihidratado dipotásico
Peso molecular (g/mol) 228.22
Grado Reactivo