Learn More
Descrizione
El fosfato de potasio se presenta en varias formas: monobásica, dibásica y tribásica. La mayoría de las soluciones tampón de fosfato de potasio con pH neutro consisten en mezclas de formas monobásicas y dibásicas en distintos grados, dependiendo del pH deseado.
Se ha revisado el uso de altas concentraciones de fosfato de potasio en la inmovilización de ligandos de afinidad sobre fases estacionarias activadas con epóxido. Un sistema de dos fases de fosfato de potasio acuoso y polietilenglicol para el aislamiento de E. coliβ -galactosidasa yβ Se ha publicado sobre las proteínas de fusión de -galactosidasa. Se ha investigado la cuantificación de surfactantes no iónicos en soluciones tamponadas utilizando columnas de protección HPLC de intercambio catiónico y aniónico fuerte y solución de fosfato de potasio.
Specifica
Specifica
| Forma física | Gránulos cristalinos |
| Cantidad | 500 g |
| Información de solubilidad | Soluble en agua (100mg/mL); Insoluble a ligeramente soluble en etanol; insoluble en alcohol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.23 |
| Porcentaje de pureza | ≥99 % |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.