Learn More
Fosfato de potasio dibásico trihidratado, MP Biomedicals™
Código de producto. 11457202 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11457202 100 g
11467202 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11457202 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02151946.1
Se utiliza como componente de una amplia variedad de medios utilizados en el cultivo de microorganismos y en solución salina tamponada con fosfato (PBS). Fosfato de potasio dibásico trihidratado, MP Biomedicals Es un reactivo con alta capacidad tampón. Además de ayudar a mantener
El fosfato de potasio se presenta en varias formas: monobásica, dibásica y tribásica. La mayoría de las soluciones tampón de fosfato de potasio con pH neutro consisten en mezclas de formas monobásicas y dibásicas en distintos grados, dependiendo del pH deseado.
Se ha revisado el uso de altas concentraciones de fosfato de potasio en la inmovilización de ligandos de afinidad sobre fases estacionarias activadas con epóxido. Un sistema de dos fases de fosfato de potasio acuoso y polietilenglicol para el aislamiento de E. coliβ -galactosidasa yβ Se ha publicado sobre las proteínas de fusión de -galactosidasa. Se ha investigado la cuantificación de surfactantes no iónicos en soluciones tamponadas utilizando columnas de protección HPLC de intercambio catiónico y aniónico fuerte y solución de fosfato de potasio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16788-57-1
Fórmula molecular H7K2O7P
Peso molecular (g/mol) 228.22
Número MDL MFCD00149926
Clave InChI XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
PubChem CID 16217523
Nombre IUPAC fosfato de hidrógeno trihidratado dipotásico
SMILES O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Forma física Crystalline Granules
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in water (100mg/mL) ; Insoluble to slightly soluble in ethanol; insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.23
Porcentaje de pureza ≥99%