Descripción
El fosfato de potasio se presenta en varias formas: monobásica, dibásica y tribásica. La mayoría de las soluciones tampón de fosfato de potasio con pH neutro consisten en mezclas de formas monobásicas y dibásicas en distintos grados, dependiendo del pH deseado.
- Se utiliza típicamente como componente de una amplia variedad de medios empleados en el cultivo de microorganismos.
- Es un componente de la solución salina tamponada con fosfato (PBS).
- Además de ayudar a mantener el pH, aporta fosfato esencial.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Phosphate |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 500 g |
| Información de solubilidad | soluble en agua (100mg/mL); Insoluble a ligeramente soluble en etanol; insoluble en alcohol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228,18g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99.8% |
| Grado | Reactivo |