Learn More
Fosfato de potasio dibásico trihidratado, MP Biomedicals™
Código de producto. 11410572 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11410572 100 g
11420572 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11410572 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02191432.1
Se utiliza habitualmente en biología molecular, bioquímica y cromatografía. Fosfato de potasio dibásico trihidratado, MP Biomedicals Es un reactivo con alta capacidad tampón. Se utiliza típicamente como componente en medios de cultivo de microorganismos y en tampones de fosfato.
El fosfato de potasio se presenta en varias formas: monobásica, dibásica y tribásica. La mayoría de las soluciones tampón de fosfato de potasio con pH neutro consisten en mezclas de formas monobásicas y dibásicas en distintos grados, dependiendo del pH deseado.
  • Se utiliza típicamente como componente de una amplia variedad de medios empleados en el cultivo de microorganismos.
  • Es un componente de la solución salina tamponada con fosfato (PBS).
  • Además de ayudar a mantener el pH, aporta fosfato esencial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16788-57-1
Fórmula molecular H7K2O7P
Peso molecular (g/mol) 228.22
Número MDL MFCD00149926
Clave InChI XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
PubChem CID 16217523
Nombre IUPAC fosfato de hidrógeno trihidratado dipotásico
SMILES O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in water (100mg/mL); Insoluble to slightly soluble in ethanol; insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.18g/mol
Grado Reactivo