Specifications
| Nombre del producto químico o material | Potassium Phosphate Dibasic Trihydrate |
| Cantidad | 100 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥99 % |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.2 |