Learn More
Fosfato de potasio dibásico trihidratado, 99+%, (cristalino), MP Biomedicals
Código de producto. 11477202 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
10 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11477202 1 kg
11487202 10 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11477202 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215194601
CAS 16788-57-1
Fórmula molecular H7K2O7P
Peso molecular (g/mol) 228.22
Número MDL MFCD00149926
Clave InChI XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
PubChem CID 16217523
Nombre IUPAC fosfato de hidrógeno trihidratado dipotásico
SMILES O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Phosphate Dibasic Trihydrate
Forma física Crystalline
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.2