Descripción
- Para aplicaciones de cromatografía líquida y biología molecular
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Potassium Phosphate |
| Nombre de nota | Dibasic |
| CAS | 11-4-7758 |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 500 g |
| Fórmula molecular | HK2O4P |
| Sinónimo | dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate |
| Clave InChI | ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+] |
| Nombre IUPAC | dipotasio; fosfato de hidrógeno |
| Mostrar más |