Learn More
Fosfato de potasio dibásico, MP Biomedicals™
Código de producto. 11417202 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11417202 100 g
11427202 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11417202 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02151945.1
Se utiliza como componente de una amplia variedad de medios utilizados en el cultivo de microorganismos y en solución salina tamponada con fosfato (PBS). Fosfato de potasio dibásico, MP Biomedicals Es un reactivo con alta capacidad tampón. Además de ayudar a mantener el pH, apoya
El fosfato de potasio se presenta en varias formas: monobásica, dibásica y tribásica. La mayoría de las soluciones tampón de fosfato de potasio con pH neutro consisten en mezclas de formas monobásicas y dibásicas en distintos grados, dependiendo del pH deseado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11-4-7758
Fórmula molecular HK2O4P
Peso molecular (g/mol) 174.17
Clave InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
Nombre IUPAC dipotasio; fosfato de hidrógeno
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Especificaciones
Forma física Powder
Cantidad 100 g
Información de solubilidad Soluble in water (1g/20mL); Insoluble to slightly soluble in ethanol; insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.18
Porcentaje de pureza ≥98% (Anhydrous)