Learn More
Fosfato de potasio dibásico (polvo cristalino blanco fino), Fisher BioReagents™
Código de producto. 10677623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10677623 500 g Frasco de vidrio 500 g
10468153 1 kg Frasco de polietileno 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10677623 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP363500
Solicitar formato a granel o personalizado
Fosfato de potasio dibásico (polvo cristalino blanco fino)
Esta sal de potasio se utiliza en tampones para aplicaciones de biología molecular y cultivo celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 11-4-7758
Fórmula molecular HK2O4P
Peso molecular (g/mol) 174.17
Clave InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
Nombre IUPAC dipotasio; fosfato de hidrógeno
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Phosphate Dibasic
Punto de fusión 340°C
Color Blanco
pH 8.5 to 9.6
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98.0 %
Índice Merck 15, 7779
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.18
Porcentaje de pureza ≥98.0%
Identificación Pass Test
Pérdida por secado 1.0% max.
Envase Frasco de vidrio
Información de descomposición >180°C