Learn More
Fosfato de potasio dibásico anhidro MP Biomedicals
Código de producto. 11437202 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11437202 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 11437202 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215194501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.00€
    112.35€ / 1 Kg
    Ahorro 5.65€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Anhydrous powder suitable for use in molecular biology and biochemical research applications.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium Phosphate
Nombre de nota Dibásico anhidro
CAS 11-4-7758
Forma física Powder
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular HK2O4P
Sinónimo dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
Clave InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Nombre IUPAC dipotasio; fosfato de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 174.17
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.18 (anhidro)
Porcentaje de pureza 100%