Learn More
Dibásico de fosfato de potasio, ≥ 99% (T), puriss. p.a., reactivo ACS, Solstice
Código de producto. 15665960
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15665960 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 15665960 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 603561KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00€
    83.35€ / 1 Kg
    Ahorro 80.65€
    49% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Añadir a la cesta
Puriss. pa, reactivo ACS, anhidro, ≥ 99,0% (T)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium phosphate dibasic
CAS 11-4-7758
Forma física Powder
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular HK2O4P
Fórmula lineal K2HPO4
Número MDL MFCD00011383
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
Clave InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Nombre IUPAC dipotasio; fosfato de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 174.17
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
Formula Weight (peso de la fórmula) 174,18g/mol
Porcentaje de pureza ≥99% (T)
Grado ACS