Learn More
Fosfato potásico, dibásico, 99 %, para HPLC, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13256319 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
250 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13256319 250 g Frasco de plástico 250 GR
1 options
Código de producto. 13256319 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 447362500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    215.00€
    187.65€ / 250 g
    Ahorro 27.35€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Potassium phosphate, dibasic
Punto de fusión 340.0°C
CAS 11-4-7758
Cantidad 250 g
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula molecular HK2O4P
Fórmula lineal K2HPO4
Índice Merck 15,7779
Sinónimo dipotassium hydrogen phosphate, dipotassium phosphate, dipotassium hydrogenphosphate, dibasic potassium phosphate, potassium hydrogen phosphate, potassium phosphate, dibasic, potassium dibasic phosphate, potassium phosphate dibasic, phosphoric acid, dipotassium salt, dipotassium monophosphate
Información de solubilidad Clear colorless
Clave InChI ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
SMILES OP(=O)([O-])[O-].[K+].[K+]
Nombre IUPAC dipotasio; fosfato de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 174.18
PubChem CID 24450
ChEBI CHEBI:32031
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.18
Porcentaje de pureza 99%
Grado HPLC