Learn More
Fosfato potásico, dibásico, 99+ %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Fosfato potásico, dibásico, +99 %, para análisis, anhidro, ACROS Organics, cantidad: 5kg, Envasado: Bidón de plástico, CAS: 7758-11-4, blanco, grado: Análisis, punto de fusión: 340,0 °C, Fórmula molecular: HK2O4P, Peso molecular: 174,18, Porcentaje de pureza: 99 +%, pH: De 8,5 a 9,6 (sol. 5 % a 20 °C)
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Potassium phosphate, dibasic |
| Punto de fusión | 340.0°C |
| Color | Blanco |
| pH | 8.5 to 9.6 (5% soln. at 20°C) |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 5 kg |
| Pérdida por secado | 1% (130°C) max. |
| Envase | Tambor de plástico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
| Fórmula lineal | K2HPO4 |
| Mostrar más |